Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-panthénol, 98+ %
Code produit 10523981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10523981 100 g Flacon en verre 100g
10104770 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10523981 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 232801000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-13-0
Formule moléculaire C9H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Numéro MDL MFCD00065006
Clé InChI SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonyme dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
CID PubChem 131204
ChEBI CHEBI:27373
Nom IUPAC (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Panthenol
Note relative au nom 98+%
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 118°C to 120°C (2.7 Pa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4950 to 1.5020
Quantité 100 g
Beilstein 04,III,75
Merck Index 15, 2949
Conditions de rotation spécifiques +30.50° (20°C c=5,H2O on anh. sub)
Rotation spécifique + 30.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,sparingly soluble in chloroform,slightly soluble in diethyl ether,insoluble in fats and oils
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide visqueux ou semi-solide