Learn More
D-Panthénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428417 500 g 500g
11418417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18499.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
D-Panthenol is used as precursors in the biosynthesis of coenzyme A. D-Panthenol and D-Pantothenic acid are used in a variety of skin protection products. D-pantothenic acid have a role in controlling keratinocyte proliferation and differentiation. D-Panthenol is used for studies of skin protection emulsions from UV irradiation and as a humectant. It is also used in creams, lotions, shampoos, conditioners and body washes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-panthénol est utilisé comme précurseur dans la biosynthèse du coenzyme A. Le D-panthénol et l’acide D-pantothénique sont utilisés dans divers produits de protection pour la peau. L’acide D-pantothénique joue un rôle dans le contrôle de la prolifération et de la différenciation des kératinocytes. Le D-panthénol est utilisé pour des études sur les émulsions de protection pour la peau résultant de l’irradiation UV et comme humidifiant. Il est également utilisé dans les crèmes, les lotions, les shampooings, les produits revitalisants et les produits d’hygiène corporelle.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau et soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est de nature hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-13-0
Formule moléculaire C9H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Numéro MDL MFCD00065006
Clé InChI SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonyme dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
CID PubChem 131204
ChEBI CHEBI:27373
Nom IUPAC (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Panthenol
Densité 1.162
Point d’ébullition 118°C to 120°C (0.02 mmHg)
Point d’éclair 159°C (318°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 500 g
Beilstein 1724947
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2947
Informations sur la solubilité Fully miscible in water and soluble in alcohol.
Rotation optique −30° (c=5 in Water)
Poids de la formule 205.26
Pourcentage de pureté ≥98%