Learn More
D-Panthenol, MedChemExpress
Code produit 16432339
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16432339 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16432339 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1391
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
D-Panthenol is the biologically-active alcohol of pantothenic acid, which leads to an elevation in the amount of coenzyme A in the cell.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau D-Panthenol
CAS 81-13-0
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H19NO4
Quantité 1 g
Synonyme Dexpanthenol
Informations sur la solubilité Ethanol : 110 mg/mL (535.93 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33 mg/mL (160.78 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NCCCO)[C@H](O)C(C)(C)CO
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Poids de la formule 205.25
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Viscous Liquid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.