Learn More
D-Panthénol, TRC
Code produit 30420084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420084 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420084 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP180300250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Panthenol
CAS 81-13-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H19 N O4
Quantité 250 g
Synonyme (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, D-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (+)-Panthenol, Alcopan 250, Bepanthen, Bepanthene, Bepantol, Cornergel, Cozyme, D(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, D(+)-Panthenol, D(+)-Pantothenyl alcohol, D(+)-alpha,gamma-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-beta,beta-dimethylbutyramide, D-P-A Injection, D-Panthenol, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Dolobene, Ilopan, Intrapan, Motilyn, NSC 302962, Panadon, Pantenyl, Panthenol, Panthenol 50W, (+)-Panthenol, Panthoderm, Pantol, Pantothenol, Pantothenyl alcohol, N-Pantoylpropanolamine, Provitamin B, Provitamin B5, Synapan, Thenalton, Urupan, Zentinic, d-Panthenol, d-Panthenol 50, d-Pantothenol, d-Pantothenyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Nom IUPAC (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-diméthylbutanamide
Poids moléculaire (g/mol) 205.25
Poids de la formule 205.1314
Pourcentage de pureté >95