Learn More
D-(-)-Pantolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(-)-Pantolactone |
| Point de fusion | 89°C to 91°C |
| Point d’ébullition | 120°C to 122°C (15 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 80957 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,7013 |
| Rotation optique | −51° (c=3 in Water) |
| Poids de la formule | 130.14 |
| Pourcentage de pureté | 99% |