Learn More
D(-)-Pantolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696032 25 g Flacon en verre 25g
10095653 5 g Flacon en verre 5g
10107743 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10696032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218140250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 599-04-2
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00005392
Clé InChI SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Synonyme d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
CID PubChem 439368
ChEBI CHEBI:16719
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolane-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Pantolactone
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 18, V,1, 22
Fieser 16,269; 17,270
Merck Index 15, 7116
Conditions de rotation spécifiques −50.50° (25°C c=2,H2O)
Rotation spécifique − 50.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(-)-Pantolactone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.