Learn More
D-(-)-Pantolactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pantolactone |
| CAS | 599-04-2 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6 H10 O3 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | D-(-)-Pantolactone2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(3R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','D-(-)- (8CI), (3R)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (-)-(R)-Pantolactone, (-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, (-)-Pantolactone, (-)-Pantoyl lactone, (3R)-Tetrahydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2-one, (R)-(-)-Pantolactone, (R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, (R)-Pantolactone, (R)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-(-)-Pantolactone, D-(-)-Pantoyl lactone, D-(-)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-Pantolactone, D-Pantoyl lactone, Pantolactone, Pantothenic lactone, Pantoyl lactone, l-Pantoyl lactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (3R)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.14 |
| Afficher plus |