Learn More
D-(-)-Pantolactone, TRC
Code produit 30420968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1825005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pantolactone
CAS 599-04-2
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H10 O3
Quantité 5 g
Synonyme D-(-)-Pantolactone2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(3R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','(R)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-','D-(-)- (8CI), (3R)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, (-)-(R)-Pantolactone, (-)-2-Hydroxy-3,3-dimethyl-γ-butyrolactone, (-)-Pantolactone, (-)-Pantoyl lactone, (3R)-Tetrahydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2-one, (R)-(-)-Pantolactone, (R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one, (R)-Pantolactone, (R)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-(-)-Pantolactone, D-(-)-Pantoyl lactone, D-(-)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, D-Pantolactone, D-Pantoyl lactone, Pantolactone, Pantothenic lactone, Pantoyl lactone, l-Pantoyl lactone
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMILES CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (3R)-3-hydroxy-4,4-diméthyloxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Poids de la formule 130.063
Pourcentage de pureté >95