Learn More
Hydrate de sel de calcium d’acide D-pantothénique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407957 100 g 100g
11417957 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16609.22
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 137-08-6 | C18H34CaN2O11 | 494.551 g/mol
Vitamin B-5D-Pantothenic acid calcium salt hydrate acts as a precursor in the biosynthesis of coenzyme A. It also involved in the catabolism of fatty acids, preparation of heme and the neurotransmitter acetylcholine. It is involved in the regulation of gene expression and in signal transduction. Further, it is used in sphingolipids, cholesterol and steroid hormones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de calcium hydraté de vitamine B-5D-acide pantothénique agit comme précurseur dans la biosynthèse de la coenzyme A. Il intervient également dans le catabolisme des acides gras, la préparation de l’hème et le neurotransmetteur de l’acétylcholine. Il est impliqué dans la régulation de l’expression génétique et dans la transduction du signal. De plus, il est utilisé dans les sphingolipides, le cholestérol et les hormones stéroïdes.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 137-08-6
Formule moléculaire C18H34CaN2O11
Poids moléculaire (g/mol) 494.551
Numéro MDL MFCD00002766
Clé InChI KUKRZUPDYACRAM-GXIDORRSSA-L
Synonyme calcium 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido propanoate hydrate, d-pantothenic acid calcium salt hydrate, calcium hydrate dipantothenate, calcium bis 3-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoyl amino propanoate hydrate
CID PubChem 16211719
Nom IUPAC Calcium ; 3-[[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanoyl]amino]propanoate ; hydrate
SMILES CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.CC(C)(CO)C(C(=O)NCCC(=O)[O-])O.O.[Ca+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau D-Pantothenic acid calcium salt hydrate
Point de fusion ∼138°C (decomposition)
Beilstein 3769272
Merck Index 14,7015
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 100 g
Poids de la formule 476.54
Rotation optique +27° (c=5 in Water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%