Learn More
sel de calcium de l'acide D-pantothénique, USP grade, MP Biomedicals™
Code produit 11483180 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11483180 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11483180 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210122805
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Vitamine B5 de haute pureté USP , essentielle comme précurseur dans la biosynthèse de la coenzyme A.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Pantothenic acid calcium salt
CAS 137-08-6
Couleur Blanc
Formule moléculaire C18H32CaN2O10
Numéro MDL MFCD00002766
Synonyme calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
Clé InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Nom IUPAC bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanamido]propanoate de calcium)
Poids moléculaire (g/mol) 476.54
Quantité 5 g
CID PubChem 131847364
Poids de la formule 238.3
Qualité USP
Forme physique Poudre