Learn More
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, MedChemExpress
Code produit 16471478
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471478 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16471478 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0681
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Pantothenic acid hemicalcium salt
CAS 137-08-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H16NO5.1/2Ca
Quantité 5 g
Synonyme Calcium pantothenate Calcium D-pantothenate Vitamin B5 calcium salt
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (419.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.69 mM)
SMILES O[C@@H](C(NCCC([O-])=O)=O)C(C)(C)CO.[0.5Ca2+]
Poids moléculaire (g/mol) 238.27
Poids de la formule 238.27
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder