Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-phénylalanine, 99 %
Code produit 11463224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463224 100 g 100g
11443224 5 g 5g
11453224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463224 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10572.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
It is an essential amino acid with anti-depressant and analgesic activities. pharmaceutical intermediates, mainly used to treat, prevent osteoporosis, cardiovascular, diabetes, arterioscleros.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un acide aminé essentiel ayant un rôle anti-dépresseur et analgésique. En tant qu’intermédiaire pharmaceutique, elle s’utilise principalement pour traiter et prévenir l’ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’artériosclérose.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml). Légèrement soluble dans le méthanol, l’éthanol, le DMSO.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-06-3
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00004270
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Synonyme d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
CID PubChem 71567
ChEBI CHEBI:16998
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalanine
Point de fusion ∽273°C to 276°C (decomposition)
Beilstein 2804068
Merck Index 14,7271
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml). Slightly soluble in methanol,ethanol,DMSO.
Quantité 100 g
Poids de la formule 165.19
Rotation optique +34° (c=2 in water)
Pourcentage de pureté 99%