Learn More
D-Phenylalanine-d5, TRC
Code produit 30179441
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179441 25 mg 25mg
30179361 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179441 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31941225MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362049-55-6
Formule moléculaire C9 D5 H6 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.22
Synonyme (2R)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d5, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic Acid-d5, (R)-Phenylalanine-d5, D-(+)-Phenylalanine-d5, D-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-d5, Endorphenyl-d5, NSC 25005-d5, D-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5), D-Phenylalanine-2,3,4,5,6-d5, D-Phenyl-d5-alanine (9CI), D-Phenylalanine-(phenyl-d5), D-(2,3,4,5,6-2H5)Phenylalanine, D-[2H5]Phenylalanine, d5-ring-D-Phenylalanine, (2R)-2-Amino-3-(phenyl-d5)propanoic acid, D-Phenyl-d5-alanine
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](N)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalanine-d5
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Poids de la formule 170.1104