Learn More
D-Phénylalanine, TRC
Code produit 30134399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134399 25 g 25g
30134233 100 g 100g
30003517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134399 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31941025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-06-3
Formule moléculaire C9 H11 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Synonyme D-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, D- (8CI), (R)-(+)-Phenylalanine, (R)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (R)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (R)-Phenylalanine, D-(+)-Phenylalanine, D-α-Amino-β-phenylpropionic acid, Endorphenyl, NSC 25005
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminé-3-phénylpropanoïque
SMILES N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalanine
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.079