Learn More
D-phénylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11352217 250 mg
11342217 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09697.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5267-64-1 | Molecular Formula: C9H13NO
Le D-phénylalaninol est utilisé comme auxiliaire chiral pour les réactions asymétriques de Michael. Il s’agit d’un énantiomère du L-phénylalaninol, un inhibiteur de l’absorption intestinale de la phénylalanine. Il agit en tant qu’agent inhibiteur des enzymes responsables de la dégradation des endorphines.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le D-phénylalaninol est utilisé comme auxiliaire chiral pour les réactions asymétriques de Michael. Il s’agit d’un énantiomère du L-phénylalaninol, un inhibiteur de l’absorption intestinale de la phénylalanine. Il agit en tant qu’agent inhibiteur des enzymes responsables de la dégradation des endorphines.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec le dioxyde de carbone, l’air, les acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5267-64-1
Formule moléculaire C9H13NO
Numéro MDL MFCD00064298
Synonyme d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalaninol
Point de fusion 89°C to 94°C
Quantité 250 mg
Rotation optique +23 ± 2° (c=5 in Ethanol)
Numéro UN UN3259
Beilstein 4665408
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement