Learn More
D-Phénylalaninol, TRC
Code produit 30416454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416454 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31951550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalaninol
CAS 5267-64-1
Formule moléculaire C9H13NO
Quantité 50 g
Synonyme (betaR)-beta-Amino-benzenepropanol, D-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1R)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2R)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (R)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (R)-2-Benzylethanolamine
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
SMILES N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-phénylpropan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 151.21
Poids de la formule 151.0997