Learn More
D-Phénylglycinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Phenylglycinol |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 137.0841 |