Learn More
Acide D(+)-phényllactique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10796622 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10796622 1 g Flacon en verre 1g
10377751 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10796622 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344580010
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 7326-19-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7326-19-4
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00078062
Clé InChI VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Synonyme r-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, d-+-phenyllactic acid, d-+-3-phenyllactic acid, r-phenyllactate, r-+-3-phenyllactic acid, 3-phenyl-d-lactic acid, r-3-phenyllactic acid, r-, a-hydroxy-3-phenylpropionic acid
CID PubChem 643327
ChEBI CHEBI:32978
Nom IUPAC Acide (2R)-2-hydroxy-3-phenylpropanoïque
SMILES O[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Phenyllactic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 121°C to 125°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(OH)COOH
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +18.5° (20°C c=1,CH3OH)
Rotation spécifique + 18.5
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline