Learn More
D-Pinitol, MedChemExpress
Beschreibung
D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | D-Pinitol |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 10284-63-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H14O6 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | 3-O-Methyl-D-chiro-inositol |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (643.73 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?