Learn More
D-Pinitol, TRC
Code produit 30350012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350012 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350012 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD21294025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Pinitol
CAS 10284-63-6
Formule moléculaire C7 H14 O6
Quantité 25 g
Synonyme 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, Matezit, Pinit, Sennit, Sennitol
Formule InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (1R,2S,4S,5S)-6-méthoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentol
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.079