Learn More
D-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
D-Proline is an essential component of collagen and is important for proper functioning of joints and tendons. It is also used as asymmetric catalysts in proline organocatalysis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La D-Proline est un composant essentiel du collagène et son rôle est important pour le bon fonctionnement des articulations et des tendons. Elle s’utilise également comme catalyseur asymétrique dans les réactions d’organocatalyse de la proline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1620 g/L à 20°C) et dans l’acétone (légèrement). Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Proline |
| Point de fusion | 213°C to 215°C (decomposition) |
| Beilstein | 80811 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol. |
| Densité | 1.36 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 115.13 |
| Rotation optique | +84° (c=1 in water) |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Pourcentage de pureté | 99% |