Learn More
D(-)Prolinol,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10483765 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10483765 1 g Flacon en verre 1g
10170762 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10483765 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 418310010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68832-13-3
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00064321
Clé InChI HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Synonyme d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
CID PubChem 2724541
ChEBI CHEBI:84258
Nom IUPAC [(2R)-pyrrolidin-2-yl]méthanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)Prolinol
Spectre IR Authentique
Couleur Ambre à incolore
Note relative au nom 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Rotation spécifique −29° to −33° (20°C, 589nm) (c=1, toluene)
Densité 1.02g/mL
Conditions de rotation spécifiques −31° (20°C c=1,toluene)
Quantité 1 g
Forme physique Solution
Plage de pourcentage du dosage 99%
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté ≥98.5% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(-)Prolinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.