Learn More
D-psicose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15355068 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15355068 1 g 1g
15365068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15355068 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    302.65€ / 1g
    Économisez 59.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 551-68-8 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-68-8
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00083478
Clé InChI BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N
Synonyme erythrohexulose, 3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, pseudofructose, unii-qcc18lng3e, d-ribo-hex-2-ulose, qcc18lng3e, dl-psicose, ribo-2-hexulose, d-ribo-2-ketohexose, keto-d-psicose
CID PubChem 90008
ChEBI CHEBI:27605
Nom IUPAC (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Psicose
Point de fusion 109.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, insoluble in acetone
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre