Learn More
Acide D-(-)-quinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398216 5 g 5g
11308226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15238.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
D(-)-Quinic Acid is used in the synthesis of anti-influenza/anti-swine flu medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide D(-)-quinique est utilisé dans la synthèse des médicaments antigrippaux / contre la grippe porcine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (400 g/l), le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-95-2
Formule moléculaire C7H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00003864
Clé InChI AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
CID PubChem 6508
Nom IUPAC (3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Quinic acid
Point de fusion 162°C to 167°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2212412
Merck Index 14,8059
Informations sur la solubilité Soluble in water (400g/L),methanol and dimethyl sulfoxide.
Rotation optique −44° (c=20 in Water)
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 98%