Learn More
Acide D(-)-quinique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10146130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10146130 25 g Flacon en verre 25g
10659014 100 g Flacon en verre 100g
11995071 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10146130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160500250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-95-2
Formule moléculaire C7H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00003864
Clé InChI AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
CID PubChem 6508
Nom IUPAC (3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Quinic acid
Point de fusion 166.0°C to 168.0°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)4C6H7CO2H
Quantité 25 g
Merck Index 15,8175
Conditions de rotation spécifiques - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Rotation spécifique − 44.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline