Learn More
D-(-)-Quinic acid, MedChemExpress
Code produit 16439086
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439086 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0464
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
Specifications
Nom chimique ou matériau D-(-)-Quinic acid
CAS 77-95-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H12O6
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (650.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation