Learn More
Acide D(-)-quinique, TRC
Code produit 30411088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411088 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411088 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ67063010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinic Acid
CAS 77-95-2
Formule moléculaire C7 H12 O6
Quantité 10 g
Synonyme Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(1α,3R,4α,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(-)- (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','[1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid, D-(-)-Quinic acid, D-Quinic acid, Quinic acid, Quinic acid','(-)-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nom IUPAC (3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Poids de la formule 192.0634