Learn More
Acide D(-)-quinique, TRC
Product Code. 30425095
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30425095 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30425095 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCQ67063025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Quinic Acid
CAS 77-95-2
Formule moléculaire C7 H12 O6
Quantité 25 g
Synonyme Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(1α,3R,4α,5R)-, Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','(-)- (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid','1,3,4,5-tetrahydroxy-','[1R-(1α,3α,4α,5β)]-, (1α,3R,4α,5R)-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid, D-(-)-Quinic acid, D-Quinic acid, Quinic acid, Quinic acid','(-)-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nom IUPAC (3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Poids de la formule 192.0634