Learn More
Melford D-(+)-raffinose pentahydrate
Code produit 30018752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018752 5 kg 5kg
30018751 25 g 25g
30018750 1 kg 1kg
30018749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018752 Fournisseur Melford Code fournisseur R205005000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Cendres sulfatées :< 0,1%
Métaux lourds :< 0,001%
Spécification
CAS 17629-30-0, 512-69-6
Formule moléculaire C18H32O16-5H2O
Quantité 5 kg