Learn More
D-(+)-raffinose pentahydraté, 98 %, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11476172 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476172 25 g -
11486172 100 g 100g
11496172 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476172 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210279725
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 17629-30-0
Formule moléculaire C18H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 594.513
Clé InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonyme d-+-raffinosepentahydrate
CID PubChem 134129414
Nom IUPAC (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; Pentahydraté
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Raffinose pentahydrate
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Couleur Blanc
Densité 1.465g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 25 g
Poids de la formule 594.5
Pourcentage de pureté ≥98 %
Forme physique Poudre cristalline