Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Raffinose pentahydraté, 99+ %
Code produit 10143830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143830 100 g Flacon en verre 100g
10246730 25 g Flacon en verre 25g
10618153 500 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10143830 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 195671000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    256.65€ / 100g
    Économisez 51.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17629-30-0
Formule moléculaire C18H32O16·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 594.52
Numéro MDL MFCD00071590
Clé InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonyme d-+-raffinosepentahydrate
CID PubChem 134129414
Nom IUPAC (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; Pentahydraté
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Raffinose pentahydrate
Point de fusion 78.0°C to 80.5°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 17, V,8, 403
Merck Index 14, 8096
Conditions de rotation spécifiques + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Rotation spécifique + 105.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 594.52
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline