Learn More
D(+)-Raffinose pentahydrate, MedChemExpress
Code produit 16409176
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1938
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
D(+)-Raffinose pentahydrate (D-Raffinose pentahydrate) is a trisaccharide composed of galactose, glucose, and fructose that occurs naturally in a variety of vegetables and grains. D(+)-Raffinose pentahydrate is a functional oligosaccharide.
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Raffinose pentahydrate
CAS 17629-30-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H42O21
Quantité 100 mg
Synonyme D-Raffinose pentahydrate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.21 mM)
SMILES OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)O)O[C@@H]3CO.O.O.O.O.O
Poids moléculaire (g/mol) 594.51
Poids de la formule 594.51
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism