Learn More
D-(+)-Raffinose pentahydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11465985 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465985 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11465985 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210279750
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Composé de galactose, de fructose et de glucose. D-(+)-Raffinose pentahydraté, MP Biomedicals est un trisaccharide et le dérivé alpha-galactosylé le plus courant du saccharose. Le raffinose est hydrolysé en D-galactose et en saccharose par la D-galactosidase. Ce produit est
Spécification
CAS 17629-30-0
Point de fusion 76 °C à 86 °C
Densité 1,465g/mL (litt.)
Formule moléculaire C18H42O21
Quantité 50 g
Synonyme d-+-raffinosepentahydrate
Informations sur la solubilité Soluble dans la pyridine et l’eau (1g/7 mL).
Clé InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Rotation optique 101-107° (c=4, eau)
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Nom IUPAC (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; Pentahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 594.513
CID PubChem 134129414
Poids de la formule 594.5
Pourcentage de pureté >98%
Forme physique Poudre