Learn More
D-(+)-raffinose pentahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15805188 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15805188 100 g Flacon en plastique 100g
15815188 500 g Flacon en plastique 500g
15849762 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15805188 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J21060.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 17629-30-0 | C18H42O21 | 594.513 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17629-30-0
Formule moléculaire C18H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 594.513
Numéro MDL MFCD00071590
Clé InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Synonyme d-+-raffinosepentahydrate
CID PubChem 134129414
Nom IUPAC (3 S,4 S,5 R,6 R)-2-[(2 R,3 S,4 S,5 S)-6-[(2 S,3 S,4 R,5 R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; pentahydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Raffinose Pentahydrate
Point d’ébullition 78°C to 82°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 4285763
Poids de la formule 594.51
Forme physique Poudre cristalline