Learn More
D-ribo Phytosphingosine 1-Phosphate, TRC
Code produit 30179131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179131 1 mg 1mg
30179151 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179131 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3990001MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38597-28-3
Formule moléculaire C18 H40 N O6 P
Poids moléculaire (g/mol) 397.49
Synonyme (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol 1-(Dihydrogen Phosphate);
Nom IUPAC [(2S,3S,4R)-2-amino-3,4-dihydroxyoctacyle] dihydrogène phosphate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)COP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-ribo Phytosphingosine 1-phosphate
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H40NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)18(21)16(19)15-25-26(22,23)24/h16-18,20-21H,2-15,19H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-,17+,18-/m0/s1
Poids de la formule 397.2593