Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,3,5-tribenzoate de β-D-ribofuranose1-acétate, 99 %
Code produit 10761441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10761441 10 g Flacon en verre 10g
10513864 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10761441 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 170110100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6974-32-9
Formule moléculaire C28H24O9
Poids moléculaire (g/mol) 504.48
Numéro MDL MFCD00005357
Clé InChI GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonyme 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
CID PubChem 81455
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-5-acétyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]benzoate de méthyle
SMILES CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau β-D-Ribofuranose 1-acetate 2, 3, 5-tribenzoate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 130.0°C
Couleur Marron à vert ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Conditions de rotation spécifiques + 24.40 (20.00°C c=1,pyridine)
Rotation spécifique + 24.40
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 504.48
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • ß-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate