Learn More
D-Ribose 1-Phosphate, Biscyclohexylammonium Salt, TRC
Code produit 30179507
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179507 1 mg 1mg
30179316 10 mg 10mg
30179422 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR4950001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58459-37-3
Formule moléculaire C6 H13 N . C5 H11 O8 P
Poids moléculaire (g/mol) 329.28
Synonyme D-Ribofuranose, 1-(dihydrogen phosphate), compd. with cyclohexanamine (1:2), D-Ribose 1-phosphate biscyclohexylammonium salt, D-Ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, D-Ribfuranose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt, D-Ribose 1-phosphate cyclohexylamine salt
Nom IUPAC cyclohexanamine;[(3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl] dihydrogen phosphate
SMILES NC1CCCCC1.OC[C@H]2OC(OP(=O)(O)O)[C@H](O)[C@@H]2O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Ribose 1-Phosphate, Biscyclohexylammonium Salt
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13N.C5H11O8P/c7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;2-,3-,4-,5?/m.1/s1
Poids de la formule 329.124
Pourcentage de pureté >95%