Learn More
D-Ribose(mixture of isomers), MedChemExpress
Code produit 16499396
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499396 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW018772
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress D-Ribose(mixture of isomers) is an energy enhancer, and acts as a sugar moiety of ATP, and widely used as a metabolic therapy supplement for chronic fatigue syndrome or cardiac energy metabolism. D-Ribose(mixture of isomers) is active in protein glycation, induces NF-κB inflammation in a RAGE-dependent manner.
D-Ribose(mixture of isomers) is an energy enhancer, and acts as a sugar moiety of ATP, and widely used as a metabolic therapy supplement for chronic fatigue syndrome or cardiac energy metabolism. D-Ribose(mixture of isomers) is active in protein glycation, induces NF-κB inflammation in a RAGE-dependent manner.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Ribose(mixture of isomers)
CAS 50-69-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H10O5
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (666.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (666.09 mM)
SMILES O=C[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.