Learn More
D-(-)-Salicine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467847 5 g -
11477847 25 g 25g
11487847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16524.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.51€
    38.65€ / 5g
    Économisez 7.86€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286.28 g/mol
Salicin is used as an analgesic and antipyretic. It is also used as a substrate for beta-glucosidase and an inhibitor of Cox. It finds application as an anti-inflammatory agent. It is involved in antipyretic action without causing gastric injury.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les alcalis, la pyridine, l’acide acétique glacial et l’éthanol chaud. Insoluble dans l‘éther et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à la lumière et à la chaleur. Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-52-3
Formule moléculaire C13H18O7
Poids moléculaire (g/mol) 286.28
Numéro MDL MFCD00006590
Clé InChI NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonyme salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
CID PubChem 439503
ChEBI CHEBI:17814
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[2-(hydroxyméthyl)phénoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Salicin
Point de fusion 200°C to 203°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 89593
Merck Index 14,8324
Informations sur la solubilité Soluble in water,alkalies,pyridine,glacial acetic acid and hot ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Rotation optique −62.5° (c=3 in Water)
Poids de la formule 286.28
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-(-)-Salicin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Salicin