Learn More
D(-)-salicine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387110 25 g Flacon en verre 25g
10413775 5 g Flacon en verre -
10397110 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10387110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132590250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Ver todas las promociones
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 138-52-3
Formule moléculaire C13H18O7
Poids moléculaire (g/mol) 286.27
Numéro MDL MFCD00006590
Clé InChI NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonyme salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
CID PubChem 439503
ChEBI CHEBI:17814
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[2-(hydroxyméthyl)phénoxy]oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau D(-)-Salicin
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 197°C to 200°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 17, V,7, 113
Merck Index 15, 8460
Conditions de rotation spécifiques −61.50° (20°C c=5,water)
Rotation spécifique -61.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (15°C),250g/L (60°C). Other solubilities: insoluble in ether
Poids de la formule 286.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(-)-Salicin
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.