Learn More
D-Salicine, TRC
Code produit 30426625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30426625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS08760025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicin
CAS 138-52-3
Formule moléculaire C13 H18 O7
Quantité 25 g
Synonyme 2-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosyloxy-2-hydroxymethylbenzene, D-Salicin, NSC 5751, Salicin, Salicine, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucopyranoside, o-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside
Formule InChI InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[2-(hydroxyméthyl)phénoxy]oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 286.28
Poids de la formule 286.1053