Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de D-sérine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 948296-15-9 |
| Formule moléculaire | C7H15NO3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | D-Serine tert-Butyl Ester, tert-Butyl D-Serinate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)5(8)4-9/h5,9H,4,8H2,1-3H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.2 |