Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Serine |
| Point de fusion | 220.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HOCH2CH(NH2)CO2H |
| Rotation spécifique | − 14.75 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents. |
| Conditions de rotation spécifiques | −14.75° (20°C c=10 2 N HCl) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 105.09 |
| Afficher plus |