Learn More
D-Serine, 98 %
Code produit 10378120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10378120 25 g Flacon en verre 25g
10023150 5 g Flacon en verre 5g
10402885 100 g Flacon en verre 100g
11921731 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10378120 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227070250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-84-5
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00004269
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
CID PubChem 71077
ChEBI CHEBI:16523
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Serine
Point de fusion 220.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 14.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents.
Conditions de rotation spécifiques −14.75° (20°C c=10 2 N HCl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 105.09
Pourcentage de pureté 98%