Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-sérine, 99 %
Code produit 11430153
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430153 25 g 25g
11420153 5 g 5g
11440153 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430153 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11353.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
D-Serine is involved in the biosynthesis of purines, pyrimidines, and other amino acids. D-Serine also is an agonist of glycine site of the NMDA-type glutamate receptor. It also acts as Lacosamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-sérine est impliquée dans la biosynthèse des purines, des pyrimidines et d’autres acides aminés. La D-sérine est également un agoniste du site glycine du récepteur de glutamate de type NMDA. Elle agit également comme intermédiaire du lacosamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (346 mg/ml à 20°C) et dans les acides minéraux. Insoluble dans l’alcool, l’éther et le benzène.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver à l‘écart des agents oxydants. Maintenir le récipient fermé lorsque le produit n’est pas utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-84-5
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Numéro MDL MFCD00004269
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
CID PubChem 71077
ChEBI CHEBI:16523
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Serine
Point de fusion 218°C to 220°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1721403
Merck Index 14,8460
Informations sur la solubilité Soluble in water (346mg/ml at 20°C),and mineral acids. Insoluble in alcohol,ether,and benzene.
Quantité 25 g
Poids de la formule 105.09
Rotation optique −13° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%