Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de D-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
D-Serine methyl ester hydrochloride is used as a intermediate for organic synthesis, pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate d’ester méthylique de D-sérine est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique ainsi que la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Serine methyl ester hydrochloride |
| Point de fusion | 163°C to 166°C (decomposition) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol and methanol. |
| Nom IUPAC | 4-bromo-N-{1-[3-(4-bromophényl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-yl]éthyl}-N-méthylbenzène-1-sulfonamide |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 155.58 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |