Learn More
D-sérine Oxychlorhydrate d’ester méthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Serine Methyl Ester Hydrochloride |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 155.0349 |