Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de DL-serine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396534 25 g Flacon en verre -
10386534 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396534 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396790250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 5874-57-7 | Molecular Formula: C23H19Br2N3O3S | Molecular Weight: 577.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 5874-57-7
Formule moléculaire C23H19Br2N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 577.29
Numéro MDL MFCD00066121
Clé InChI LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
CID PubChem 11446470
Nom IUPAC 4-bromo-N-{1-[3-(4-bromophenyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl]ethyl}-N-methylbenzene-1-sulfonamide
SMILES CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau D-Serine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 152.0°C to 161.0°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Rotation spécifique −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Quantité 25 g
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-Serine methyl ester hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.