Learn More
Tocris Bioscience™ D-Serine
Description
D-Serine is a glycine agonist at the NMDA receptor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Serine |
| CAS | 312-84-5 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C3H7NO3 |
| Poids de la formule | 105.09 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 105.093 |