Learn More
D-Serine, TRC
Code produit 30427378
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427378 50 g 50g
30426232 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427378 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS27097550G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312-84-5
Formule moléculaire C3 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.09
Synonyme D-Serine, Serine, D- (8CI), (R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (R)-Serine, NSC 77689
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES N[C@H](CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Serine
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Quantité 50 g
Poids de la formule 105.0426
Conditions d’expédition Room Temperature